Learn More
Invitrogen™ Human IL-17 E ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH260RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human IL-17 E quantitates human IL-17 E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-17 E.
Interleukin-25 (IL-25) gehört zur IL-17-Familie und wird als von Th17-Effektorzellen produziertes proinflammatorisches Zytokin identifiziert, wodurch die Th17-Untergruppe den Autoimmunprozess bei Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis initiieren bzw. aufrechterhalten kann. IL-25 induziert außerdem die Aktivierung von NF-Kappa-B und stimuliert die Produktion des proinflammatorischen Chemokins IL-8. IL-25 selbst wird durch IL-23, IL-5 und TGF-beta aktiviert.
Spezifikation
il 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272 | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL25 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,4 bis 100 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9H293. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
IL-25 | |
4 h 45 min |