Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes HEXA
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH241RB
931.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human HEXA quantitates human HEXA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human HEXA.
Dieses Gen kodiert die alpha-Untereinheit des lysosomalen Enzyms Beta-hexosaminidase, das zusammen mit dem Kofaktor-GM2-Aktivatorprotein den Abbau des Gangliosids GM2 und anderer Moleküle, die terminale N-Acetylhexosamine enthalten, katalysiert. Beta-Hexosaminidase besteht aus zwei Untereinheiten, Alpha und Beta, die durch separate Gene kodiert werden. Sowohl die Beta-Hexosaminidase-Alpha als auch die Beta-Untereinheit sind Mitglieder der Glykosylhydrolasenfamilie 20. Mutationen in den Genen der Alpha- oder Beta-Untereinheit führen zu einer Anhäufung von GM2-Gangliosid in Neuronen und neurodegenerativen Erkrankungen, die als GM2-Gangliosidosen bezeichnet werden. Genmutationen der Alpha-Untereinheit führen zur Tay-Sachs-Erkrankung (GM2-Gangliosidose Typ I).
Spezifikation
Beta-hexosaminidase subunit alpha; beta-N-acetylhexosaminidase subunit alpha; EC 3.2.1; EC 3.2.1.52; Hex-1; HEXA; hexosaminidase A; hexosaminidase A (alpha polypeptide); hexosaminidase subunit A; hexosaminidase subunit alpha; Hexose aminidase A (alpha polypeptide); MGC99608; N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit alpha; TSD | |
0,082 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
HEXA | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,082 bis 20 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P06865. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
HEXA | |
4 h 45 min |