Learn More
Invitrogen™ Human GNMT ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH226RBX5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Humanes GNMT quantifiziert humanes GNMT in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes GNMT.
Das von diesem Gen kodierte Protein ist ein Enzym, das die Umwandlung von S-Adenosyl-L-Methionin zu S-Adenosyl-L-Homocystein und Sarkosin katalysiert. Das kodierte Protein befindet sich im Zytoplasma und wirkt als Homotetramer. Defekte in diesem Gen sind eine Ursache für GNMT-Mangel.
Spezifikation
2.1.1.20; epididymis secretory sperm binding protein Li 182 mP; Folat-bindendes Protein; Glycine methyltransferase; Glyzin-N-Methyl-Transferase; Glyzin-N-Methyltransferase; GNMT; HEL-S-182 mP | |
2,5 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GNMT | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
2,5 bis 500 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q14749. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
GNMT | |
4 h 45 min |