Learn More
Invitrogen™ Human GATA-4 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH211RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GATA-4.
GATA4 ist ein Mitglied der GATA-Familie von Zinkfinger-Transkriptionsfaktoren. Mitglieder dieser Familie erkennen das GATA-Motiv, das in den Promotoren vieler Gene vorhanden ist. Dieses Protein soll Gene regulieren, die an der Embryogenese und an der myokardialen Differenzierung und Funktion beteiligt sind. Mutationen im GATA4-kodierenden Gen wurden mit kardialen Septumdefekten in Verbindung gebracht.
Spezifikation
ASD2; DNA-binding protein GATA-GT2; GAT4; GATA binding protein 4; GATA4; Gata-4; GATA-binding factor 4; GATA-binding protein 4; MGC126629; TACHD; TOF; Transcription factor GATA-4; VSD1 | |
0,85 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GATA4 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,85 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P43694. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
GATA4 | |
4 h 45 min |