Learn More
Invitrogen™ Human GATA-4 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EH211RBX5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17144969
  • 3055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GATA-4.
GATA4 ist ein Mitglied der GATA-Familie von Zinkfinger-Transkriptionsfaktoren. Mitglieder dieser Familie erkennen das GATA-Motiv, das in den Promotoren vieler Gene vorhanden ist. Dieses Protein soll Gene regulieren, die an der Embryogenese und an der myokardialen Differenzierung und Funktion beteiligt sind. Mutationen im GATA4-kodierenden Gen wurden mit kardialen Septumdefekten in Verbindung gebracht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASD2; DNA-binding protein GATA-GT2; GAT4; GATA binding protein 4; GATA4; Gata-4; GATA-binding factor 4; GATA-binding protein 4; MGC126629; TACHD; TOF; Transcription factor GATA-4; VSD1
0,85 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
GATA4
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
0,85 bis 200 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
P43694.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
5 x 96 Tests
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
GATA4
4 h 45 min