Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH170RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 ist ein Mitglied der S100-Familie von Proteinen, die Calcium-bindende 2-EF-Hand-Motive enthalten. S100-Proteine sind im Zytoplasma und/oder Zellkern einer Vielzahl von Zellen lokalisiert und an der Regulierung einer Reihe zellulärer Prozesse beteiligt, wie z. B. Zellzyklus-Progression und -Differenzierung. S100A12 ist mutmaßlich an spezifischen Kalzium-abhängigen Signaltransduktionswegen beteiligt; seine regulatorischen Auswirkungen auf zytoskelettale Komponenten können verschiedene Aktivitäten der Neutrophilen modulieren. S100A12 ist auch ein Ligand für RAGE. Die Interaktion mit RAGE auf mononukleären Phagozyten, Lymphozyten und Endothel löst eine zelluläre Aktivierung aus. Der Kernfaktor Kappa B, ein wichtiger Transkriptionsfaktor für entzündliche Ereignisse, wird durch S100A12/RAGE aktiviert. Für S100A12 sind auch antimikrobielle Eigenschaften nachgewiesen.
Spezifikation
CAAF1; CAC; Calcitermin; Kalziumbindungsprotein in Fruchtwasser 1; Calgranulin C; Calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; Wut; EN-RAGE; Extrazelluläres neu identifizierter RAGE-bindender Protein; Migrationshemmungsfaktor-bezogenes Protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrophill S100-Protein; p6; Protein S100 A12; Protein S100-A12; S100 Calciumbindungsprotein A12; S100 Calciumbindungsprotein A12; S100 Calciumbindungsprotein A12 (Calgranulin C); S100A12 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
S100A12. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,82 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P80511. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
S100A12. | |
4 h 45 min |