Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH70RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Caspasen sind eine Familie von Cystein-Proteasen, die in die apoptotischen und entzündlichen Caspase-Unterfamilien unterteilt werden können. Im Gegensatz zu den apoptotischen Caspasen sind Mitglieder der entzündlichen Unterfamilie im Allgemeinen nicht am Zelltod beteiligt, sondern mit der Immunantwort auf mikrobielle Krankheitserreger verbunden. Mitglieder dieser Unterfamilie sind Caspase-1, -4, -5 und -12, die proinflammatorische Zytokine wie IL-1-b und IL-18 aktivieren können. Caspase-1 wurde zunächst als Il-1-b-konvertierendes Enzym identifiziert; spätere Experimente ergaben, dass es sich um einen Säugetier-Homolog des C. elegans-Zelltod-Gens ced-3 handelt, dessen Überexpression Apoptose in Fibroblasten induzieren kann.
Spezifikation
CASP1; CASP-1; CASP1 NIRS-Variante 1; Caspase 1; Caspase 1, Apoptose-bezogene Cystein-Peptidase (Interleukin 1, Beta, Convertase); Caspase1; Caspase-1; Caspase-1-Untereinheit p10; Caspase-1-Untereinheit p20; ICE; IL-1-Beta-konvertierendes Enzym; IL-1 B-konvertierendes Enzym; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-Konvertase; Interleukin 1 beta-konvertierendes Enzym; Interleukin 1, beta, Konvertase; Interleukin 1-B-konvertierendes Enzym; Interleukin 1 beta-konvertierendes Enzym; Interleukin-1 beta-konvertase; Interleukin-1 beta-konvertierendes Enzym; p45 | |
0,43 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CASP1 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,43 bis 100 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P29466. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Caspase 1 | |
4 h 45 min |