Learn More
Invitrogen™ Human BLMH ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH46RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human BLMH quantitates human BLMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BLMH.
Die normale physiologische Rolle der BLM-Hydrolase ist unbekannt. Sie katalysiert jedoch die Inaktivierung des Antitumormedikaments BLM (ein Glykopeptid), indem sie die Carboxamidbindung ihrer B-Aminoalanamid-Gruppe hydrolysiert und dadurch normale und maligne Zellen vor BLM-Toxizität schützt.
Spezifikation
AI035728; BH; Bleomycin-Hydrolase; BLM-Hydrolase; BLMH; BMH | |
0,085 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BLMH | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,085 bis 20 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q13867. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
BLMH | |
4 h 45 min |