Learn More
Invitrogen™ Human BLMH ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EH46RBX5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17135259
  • 3140.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Human BLMH quantitates human BLMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BLMH.
Die normale physiologische Rolle der BLM-Hydrolase ist unbekannt. Sie katalysiert jedoch die Inaktivierung des Antitumormedikaments BLM (ein Glykopeptid), indem sie die Carboxamidbindung ihrer B-Aminoalanamid-Gruppe hydrolysiert und dadurch normale und maligne Zellen vor BLM-Toxizität schützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AI035728; BH; Bleomycin-Hydrolase; BLM-Hydrolase; BLMH; BMH
0,085 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
BLMH
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
0,085 bis 20 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q13867.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
5 x 96 Tests
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
BLMH
4 h 45 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human BLMH ELISA Kit > 5 x 96 Tests