Learn More
Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit
ELISA
956.00 CHF - 6530.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Agalsidase; agalsidase alfa; Ags; Alpha-D-galactosidase A; alpha-D-galactoside galactohydrolase; alpha-D-galactoside galactohydrolase 1; alpha-gal A; alpha-galactosidase A; GALA; galactosidase alpha; galactosidase, alpha; GLA; melibiase |
---|---|
Assay-Bereich | 45 bis 10.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 45 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17134979
|
Invitrogen™
EH21RBX5 |
5 x 96 Tests |
3055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17804100
|
Invitrogen™
EH21RBX10 |
10 x 96 Tests |
6530.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17184503
|
Invitrogen™
EH21RB |
96 Tests |
956.00 CHF
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.
This gene encodes a homodimeric glycoprotein that hydrolyses the terminal alpha-galactosyl moieties from glycolipids and glycoproteins. This enzyme predominantly hydrolyzes ceramide trihexoside, and it can catalyze the hydrolysis of melibiose into galactose and glucose. A variety of mutations in this gene affect the synthesis, processing, and stability of this enzyme, which causes Fabry disease, a rare lysosomal storage disorder that results from a failure to catabolize alpha-D-galactosyl glycolipid moieties.Spezifikation
Agalsidase; agalsidase alfa; Ags; Alpha-D-galactosidase A; alpha-D-galactoside galactohydrolase; alpha-D-galactoside galactohydrolase 1; alpha-gal A; alpha-galactosidase A; GALA; galactosidase alpha; galactosidase, alpha; GLA; melibiase | |
45 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GLA | |
<10% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Alpha-Galactosidase | |
4 h 45 min |
45 bis 10.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P06280. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |