Learn More
Logistik™ Howie-Style Laborkittel Schutzkleidung aus 100 % Baumwolle
Entsprechend den Howie-Richtlinien entwickelt, besonderer Schutz vor kleinen Chemikalienspritzern dank seitlichem Verschluss und vier Gewebeschichten vorne. Logistik™ Howie-Style Schutzkleidung aus 100 % Baumwolle ist mit einem speziell konstruierten Kragen ausgestattet, der eine Reizung im Kinnbereich verhindert.
136.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | 100 % Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Größe | Größe (metrisch) Brustkorb | Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Größe (metrisch) Brustkorb | Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11825830
|
Logistik™
222CHC1WH108 |
Groß | 108 cm | 42.5 in. | N/A | ||||
Beschreibung
- Zwei offene aufgesetzte Hüfttaschen
- Eine extra-tiefe Tasche mit Patte und Druckknopf,
- Paneelierte Rückseite mit seitlicher Naht mit Schlitz für mehr Bewegungsfreiheit
- Druckknopf am Handgelenk
- Alle Druckknöpfe bestehen aus Edelstahl
- Lieferbar in vier Einheitsgrößen und in entweder Polyesterbaumwolle oder 100 % Wolle
- Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
100 % Baumwolle | |
Reusable | |
Howie | |
Zwei offene aufgesetzte Hüfttaschen, eine extra-tiefe Tasche mit Patte und Druckknopf, paneelierte Rückseite mit seitlicher Naht mit Schlitz für mehr Bewegungsfreiheit sowie Druckknopf am Handgelenk | |
100% Cotton |
Unisex | |
Weiß | |
Unsteril | |
3 | |
100 cm |