Learn More
Sperian™ Honeywell™ Einmal-Gehörschutzstöpsel
Verbesserte Kommunikation, Sicherheit und Konformität. Die Sperian™ Honeywell™ Matrix Uncorded Ohrstöpsel machen das Einsetzen und Entfernen mit einem patentierten No-Roll-Design einfach.
65.87 CHF - 89.75 CHF
Spezifikation
Größe | Universal |
---|---|
Menge | 200/Pckg. |
Plug Shape | Zylinder |
Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
Einwegprodukt | Ja |
Beschreibung
- Erhältlich in blau oder orange
- Ein gleichmäßiges Dämpfungsprofil unterdrückt laute Geräusche, während Sprache und andere höhere Frequenzen natürlich zu hören sind.
- Der kleinere Durchmesser beseitigt das "verstopfte" Gefühl im Gehörgang.
- Die glatte Außenhaut passt hervorragend zu der empfindlichen Haut im Inneren des Gehörgangs
Spezifikation
Universal | |
Zylinder | |
Ja |
200/Pckg. | |
Gehörschutzstöpsel |