Learn More
Homomorpholinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 178312-62-4 | C5H12ClNO | 137.607 g/mol
222.00 CHF - 840.96 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 178312-62-4 |
---|---|
Summenformel | C5H12ClNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.607 |
MDL-Nummer | MFCD02683070 |
InChI-Schlüssel | LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride |
PubChem CID | 23090214 |
IUPAC-Name | 1,4-Oxazepan;Hydrochlorid |
SMILES | C1CNCCOC1.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11460367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21749.03 |
1 g |
222.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11470367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21749.06 |
5 g |
840.96 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Homomorpholine Hydrochloride is a useful synthetic intermediate. It is used to prepare homomorpholine oxazolidinone with antibacterial activities. It is also used to synthesize A2A adenosine receptor antagonists for the treatment of Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
LöslichkeitSchwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inerter Atmosphäre lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Chemische Identifikatoren
178312-62-4 | |
137.607 | |
LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N | |
23090214 | |
C1CNCCOC1.Cl |
C5H12ClNO | |
MFCD02683070 | |
1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride | |
1,4-Oxazepan;Hydrochlorid |
Spezifikation
Homomorpholine hydrochloride | |
158°C to 164°C | |
MFCD02683070 | |
1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride | |
LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-Oxazepan;Hydrochlorid | |
23090214 | |
98% |
178312-62-4 | |
C5H12ClNO | |
Hygroskopisch | |
Slightly soluble in water. | |
C1CNCCOC1.Cl | |
137.607 | |
137.61 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein