Learn More
Holmiumfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .0.70 g/25 x 25 mm
334.00 CHF - 1075.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-60-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Ho |
Peso molecular (g/mol) | 164.93 |
Número MDL | MFCD00011049 |
Clave InChI | KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym |
PubChem CID | 23988 |
ChEBI | CHEBI:49648 |
Nombre IUPAC | Holmium |
SMILES | [Ho] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11360679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000144.FF |
25 x 25 mm |
334.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11385689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000144.FI |
50 x 50 mm |
1075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-60-0 | |
164.93 | |
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
23988 | |
Holmium |
Ho | |
MFCD00011049 | |
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
CHEBI:49648 | |
[Ho] |
Spezifikation
Holmium | |
Silberfarben bis grau | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011049 | |
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
Holmium | |
23988 | |
Geruchsneutral |
7440-60-0 | |
Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick | |
Ho | |
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
[Ho] | |
164.93 | |
CHEBI:49648 | |
Silver gray foil |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-169-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen