Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 260 Vertikales Elektrophoresesystem, T-Abstandhalter
Zur Verwendung mit dem vertikalen Elektrophorese-Gerät SE 260
52.95 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 260, MiniVE™ vertikale Elektrophorese-Einheit |
---|---|
Typ | T-förmiger Abstandshalter |
Material | PVC |
Länge (metrisch) | 10.5 cm |
Breite (metrisch) | 0.1 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12014637
|
Hoefer™
SE2619T-2-.75 |
0.07 cm | Grau |
52.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12024657
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.5 |
0.15 cm | Grau |
52.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12029817
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.0 |
0.1 cm | Weiß |
52.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- PVC
- Länge: 10.5 cm
Spezifikation
SE 260, MiniVE™ vertikale Elektrophorese-Einheit | |
PVC | |
0.1 cm |
T-förmiger Abstandshalter | |
10.5 cm |