Learn More
Thermo Scientific™ Hochtemperatur-Vakuumöfen
Diese Palette an Vakuumöfen ist hervorragend geeignet für das Trocknen bei höheren Temperaturen bis zu 280 °C Dank des integrierten Sicherheitsreglers und des Übertemperaturschutzes ist das zu trocknende Material zu jeder Zeit sicher.
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Typ | Vakuumofen |
Display | LED (2) |
Material | Pulverbeschichteter schwerer Stahl |
Anzahl Einschübe | 2 |
Beschreibung
Diese Palette an Vakuumöfen ist hervorragend geeignet für das Trocknen bei höheren Temperaturen bis zu 280 °C Dank des integrierten Sicherheitsreglers und des Übertemperaturschutzes ist das zu trocknende Material zu jeder Zeit sicher.
Betrieb
- Digital gesteuerte Temperatur.
- Zwei LED-Anzeigen zeigen die Ofenbedingungen an.
- Anwenderfreundliche Überwachung dank Vakuumsteuerung und Überdruckventilen an der Vorderseite.
Konstruktion
- Die an der Außenwand angebrachten Strahlungswärme-Heizelemente sparen Platz in der Kammer und eliminieren die Gefahren, die von offenen Heizdrähten ausgehen.
- Klemmverschraubung an der Seitenwand geeignet für 0,6 cm (0,25 in.) Außendurchmesser von Hartrohren für Pumpen- und Luftanschlüsse
- Das strapazierfähige Außengehäuse ist aus schwerem, pulverbeschichtetem Stahl.
- Ungehinderte Sicht auf die Proben durch das Glasfenster in der Tür.
- Zwei verstellbare verchromte Einlegeböden verbessern die Wärmeleitung zu den Proben. Sie lassen sich zur Reinigung leicht entfernen.
- Der Innenraum aus Edelstahl ist korrosionsbeständig.
- Vakuum- und Luftleitungen aus korrosionsbeständigem Edelstahl sorgen für optimale Sauberkeit in der Kammer und langfristige Leistungsfähigkeit.
Modell 3625A
- Verfügt über eine für sieben Tage programmierbare Zeitschaltuhr, die den Ofen bis zu achtmal am Tag turnusmäßig an- und abschaltet.
- Läuft über eine einzige Sollwert-Steuereinheit
- Geeignet für bis zu acht Einlegeböden
Empfohlen für:
- Trocknung
- Vakuumeinbettung
- Ausplattieren
- Prozesskontrolle
- Inertgasatmosphäre
Spezifikation
Edelstahl | |
LED (2) | |
2 | |
50/60 Hz |
Vakuumofen | |
Pulverbeschichteter schwerer Stahl | |
Verchromt |