Learn More
Hexaphenyldisilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Hexaphenyldisilane |
Punto de fusión | 368°C to 370°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2024230 |
Sinónimo | hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl |
Nombre IUPAC | Hexaphenyldisilan |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 518.81 |
Porcentaje de pureza | 98% |