Learn More
Hexane, gemischte Isomere, HPLC-Gütegrad, größer als 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045652.K7
198.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hexanes | |
92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2 | |
Colorless liquid | |
65°C to 70°C | |
<-23°C (-9°F) | |
Flüssig | |
>99% | |
MFCD02179311 | |
Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water. | |
HPLC |
-95°C | |
Farblos | |
0.67 g/cm3 | |
4 L | |
240°C (464°F) | |
1.3795 | |
C6H14 | |
160 hPa (120mm Hg) at 20°C | |
86.18 | |
n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001% |