Learn More
Hexane, Isomerengemisch, ACS, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347648
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009520
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95°C
Namenshinweis Mixed isomers
Farbe Farblos
Dichte 0.67 g/mL
Siedepunkt 65°C to 70°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt <-23°C (-9°F)
Physikalische Form Flüssig, Mischung aus 5 Isomeren
Brechungsindex 1.3795
UN-Nummer UN1208
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS