Learn More
Hexan, 95 % n-Hexan, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalie für den Einsatz im Labor und spezielle Industrieanwendungen
114.00 CHF - 489.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10664631
Unterlagen ansehen
JT Baker
8044.1000
1 l Glas
114.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10507472
Unterlagen ansehen
JT Baker
8044.5000
5 l EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
489.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
110-54-3
86.18
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
Hexan
C6H14
MFCD02179311
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CHEBI:29021
CCCCCC
Spezifikation
n-Hexan
110-54-3
0.657 g/mL at 25°C
1.2 - 7.4 Vol.-%
240 °C
Max. 0.001 %
CH3(CH2)4CH3
1208
1730733
0.1g/L in water
CCCCCC
86.18
CHEBI:29021
Min. 95 %
-95 °C
Farblos
69 °C
−26 °C
Flüssig
C6H14
MFCD02179311
0.326 mPas (dynamisch), 0.50 mm2/s (kinematisch)
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Hexan
8058
86.18 mol
BAKER ANALYZED™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.