Learn More
Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412118
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethyldisilazan wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese und der organometallischen Chemie verwendet. Es wird häufig als Adhäsionsförderer für Photoresiste in der Photolithographie verwendet. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Trimethylsilylethern aus Hydroxyverbindungen verwendet. Es wird als Alternative zur kritischen Punkttrocknung während der Probenvorbereitung in der Elektronenmikroskopie verwendet. Es wird dem Analyten hinzugefügt, um silylierte diagnostische Produkte während der Pyrolyse in der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform, Ethylether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.                    
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-97-3
Summenformel C6H19NSi2
Molekulargewicht (g/mol) 161.395
MDL-Nummer MFCD00008259
InChI-Schlüssel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-Name [Dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisilazane
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.774
Siedepunkt 126°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brechungsindex 1.408
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN3286
Beilstein 635752
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,4689
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,chloroform,ethyl ether and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 161.4
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit