Learn More
Hexafluorophosphorsäure, 60 Gew.-% in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733581
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 16940-81-1 | HF6P
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-81-1, 7664-38-2, 7664-39-3, 13537-32-1, 13779-41-4, 7732-18-5
Summenformel HF6P
MDL-Nummer MFCD00011350
Synonym Hydrogen hexafluorophosphate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluorophosphoric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 60 wt% Solution in Water
Strukturformel HPF6
Material contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%
Fieser 01,42; 02,402
Dichte 1.7500g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyzes slowly.
Formelmasse 145.97
Reinheit (%) ≥60% (PF6-content)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.75
Menge 25 g
Physikalische Form Dampfende Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.