Learn More
Hexa-n-Butyldizinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411900
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580.12 g/mol
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexa-n-butylditin wird bei der Palladium-katalysierten Bildung von Zinn-Kohlenstoff-Bindungen verwendet. Es findet nützliche Anwendung in Desoxygenierungs- und Entschwefelungsreaktionen. Es dient als Quelle von Tributylstannylradikalen in der synthetischen Chemie. Auch bei der Radioiodinierung von Styrylpyridinen verwendet. Weiterhin wird es als Reagenz zu Stannylat-Arylhalogeniden für weitere Stille-Kupplungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 813-19-4
Summenformel C24H54Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 580.12
MDL-Nummer MFCD00009417
InChI-Schlüssel REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
PubChem CID 6327815
IUPAC-Name Tributylzinn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexa-n-butylditin
Dichte 1.152
Siedepunkt 197°C to 198°C (10 mmHg)
Flammpunkt 124°C
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brechungsindex 1.512
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3605476
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 580.07
Reinheit (%) 98%