Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5
Beschreibung
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
HEPES wird typischerweise in der Zellkultur bei einer Konzentration zwischen 5 mM und 30 mM verwendet. Es wird in Zellkulturmedien, in Biopharma-Pufferformulierungen (sowohl vor als auch nach dem Verfahren) und in Diagnosereagenzien verwendet. HEPES-basierte Puffer werden bei Bioprozessen zur Reinigung von Antikörpern, bioaktiven Substanzen, Proteinen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPES buffer soln. |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
pH | 7.5 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 100 mL |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |