Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hämatoxylin, 85 %
Artikelnummer. 10239600
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC-Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hematoxylin
Schmelzpunkt 100.0°C to 120.0°C
Prozentgehaltsbereich 85%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 302.27
Verlust bei Trocknung 10% (105°C) max.
Reinheit (%) 85%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 88% (on dry substance) min.
Farbe Weiß bis braun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver