Learn More
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe
Mit diesen Sprühflaschen aus HDPE lassen sich Flüssigkeiten auf umweltfreundliche Weise auf Knopfdruck verdampfen. Buerkle™ Sprühflaschen aus HDPE mit Pumpzerstäuber und Sicherheitsverschluss zeichnen sich durch eine Schutzabdeckung aus, die ein versehentliches Betätigen des Pumpzerstäubers verhindert und außerdem als Staubschutz dient.
Marke: Buerkle™ 0309-3025
Beschreibung
- Transparent zur einfachen Identifizierung der Inhalte
- Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl
Spezifikation
250 mL | |
Sicherheitskappe, Pumpenverdampfer, Schutzhaube | |
Ja | |
222 mm | |
Spray |
Durchsichtig | |
HDPE | |
Rund | |
Polypropylen, Edelstahl |