Learn More
Buerkle™ HDPE Kanister
Kanister für Lagerung oder Transport. Kanister mit UN-Transportgenehmigung und manipulationssicherer Dichtung.
Marke: Buerkle™ 1427-0030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Lagerung oder zum Transport
- HDPE
- Mit UN-Zulassung für den Transport
- Schraubdeckel mit Ablasshahn als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Not Autoclavable | |
30 L | |
1427-9106, Orig. Screw Cap DIN60 | |
Blue | |
320 x 284 x 435 mm | |
Für Lagerung und Transport | |
Schraubdeckel | |
HDPE | |
Kanister | |
Non-sterile |
7,9 gal. | |
UN-Zulassung 3H1/X1.9/250 | |
Schraubdeckel, manipulationssicher | |
48,5 mm | |
320 x 284 mm | |
435 mm | |
320 mm | |
S60 Thread | |
Quadratisch | |
284 mm |