Learn More
Hafnium(IV)-sulfat, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309778
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15823-43-5
Fórmula molecular HfO4S
Peso molecular (g/mol) 274.55
Número MDL MFCD00168081
Clave InChI KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
Nombre IUPAC Hafnium(4+);disulfat
SMILES [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hafnium (IV) sulfate
Forma física Pulver
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.62 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%