Learn More
Hafniumkarbid, graues Pulver, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
10 g
50 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Hafnium carbide |
Schmelzpunkt | 3890°C |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% (Metals basis excluding Zr) |
Löslichkeitsinformationen | it is insoluble in water. |
Formelmasse | 190.54 |
Geruch | Odorless |
Dichte | 12.2 |