Learn More
Hafniumborid, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365887
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-23-7
Fórmula molecular B2Hf
Número MDL MFCD00016125
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hafnium boride
Punto de fusión 3250°C
Forma física Pulver
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis ohne Zr), Zr < 2 %
Fórmula lineal HfB2
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Geruchsneutral
Densidad 10.5 g/mL