Learn More
IKA™ H 66.51 Ersatzsensor aus Edelstahl
Marke: IKA™ 0002735551
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Messfühler H 66.51, glasummantelt, Eintauchtiefe 230mm
Spezifikation
6 mm | |
260 mm | |
Ersatz-Sensor |
Für ETS-D5 | |
H 66.51 |