Learn More
Graphitband, quadratisches Gewebe, 0.56 mm (0.022 Zoll) stark, x 100 mm (3.94 Zoll) breit, 99.9 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11371188
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00144065
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite tape
Namenshinweis Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Menge 100 cm
Reinheit (%) 99.9%