Learn More
Graphitplatte, 1.27 cm (0.5 Zoll) dick, Thermo Scientific Chemicals
114.00 CHF - 334.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Graphite plate |
---|---|
Namenshinweis | 1.27cm (0.5 in.) thick |
MDL-Nummer | MFCD00144065 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11351188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010132.RI |
12.5 x 25 cm |
114.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11361188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010132.RJ |
25 x 50 cm |
334.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Graphite plate | |
1.27cm (0.5 in.) thick | |
MFCD00144065 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen