Learn More
Fisherbrand™ Papiere für die Prüfung der Keimfähigkeit, Sorte 907
Für Keimungssays von Samenproben nach verschiedenen Methoden wie Neeb und Jacobsen.
Marke: Fisherbrand™ 0907A00002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nassfestes Papier160 g/m²
- Saugfähig
- Frei von Chlor
- Der pH-Wert muss zwischen 6.0 und 7.5 liegen
- Für kleine Samen wie Gräser und Blumen
- Farbe: weiß
Spezifikation
160 g/m2 | |
Papier | |
100 | |
0.38 mm | |
90 mm |
Weiß | |
Keimungs-Assays von Samenproben | |
6 bis 7.5 | |
Keimungs- und Saatgut-Testpapier |