missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen GOT1
Konzentration 0.49 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863774
Unterlagen ansehen
Proteintech
14886-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16853774
Unterlagen ansehen
Proteintech
14886-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

GOT1 is a glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology.
Spezifikation

Spezifikation

GOT1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P05201, P13221, P17174
14718, 24401, 2805
GOT1 Fusion Protein Ag6671
Primary
-20°C
GOT1
0.49 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AATC, CAT, GIG18, GOT1, Transaminase A
GOT1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt