Learn More
X18 KANISTER 5L 100MG THIO ST. . .
Verschlussmaterial: HDPE
Marke:  Gosselin HJC5-01
Artikelnummer. 11720545
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
1,3 gal.
Rot
Schraube, manipulationssicher
292 mm
HDPE, PET
5 L
HDPE
32 mm
Roter HDPE-Schraubverschluss und weißes Etikett
Kanister