Learn More
GOLPH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | GOLPH3 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858874
|
Proteintech
19112-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848874
|
Proteintech
19112-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
GOLPH3 was initially identified as a peripheral membrane protein localized to the trans-Golgi network, but others reported it to be primarily a mitochondrial protein that regulated the mitochondrial mass through the regulation of the mitochondria-specific phospholipid cardiolipin. GOLPH3 has since been implicated in the target of rapamycin (TOR) signalling pathway. Its overexpression in transfected cells led to and increase in anchorage-independent growth and cell proliferation in vitro. Furthermore, GOLPH3-transfected cells enhanced S6 Kinase activity in response to growth factor stimulation by EGF. Simultaneously, AKT phosphorylation increased in these cells, while these events were abrogated in GOLPH3 siRNA treated cells compared to control cells, indicating the GOLPH3 can enhance signalling through TOR-associated complexes. These results suggest that GOLPH3 is a bona fide oncogene and may be a useful target for therapeutic strategies.Spezifikation
GOLPH3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q9CRA5, Q9ERE4, Q9H4A6 | |
64083, 66629, 78961 | |
GOLPH3 Fusion Protein Ag5443 | |
Primary | |
-20°C | |
GOLPH3 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Coat protein GPP34, Golgi phosphoprotein 3, GOLPH3, GOPP1, GPP34, MIDAS | |
GOLPH3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |