Learn More
Golddraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371538
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 cm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Premion™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.95g/m
Form Draht