Learn More
Golddraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .0.04 g/cm
188.00 CHF - 1600.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010969.G5
5 m
188.00 CHF
5 Meter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11341548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010969.G9
25 m
513.00 CHF
25 Meter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11351548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010969.H4
100 m
1600.00 CHF
100 Meter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
Gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spezifikation
Gold
7440-57-5
99.995% (Metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Gold
23985
Geruchsneutral
Goldfarben
Gold colored wire
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen