Learn More
Goldkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Elektronik, Dampfabscheidung
203.00 CHF - 769.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Au |
Peso molecular (g/mol) | 196.97 |
Número MDL | MFCD00003436 |
Clave InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nombre IUPAC | Gold |
SMILES | [Au] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15464775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040442.KG |
1 Pc. |
203.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15474775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040442.KJ |
5 Pc. |
769.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Electronics, vapor depositionGold slug is used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
Gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spezifikation
Gold slug | |
7440-57-5 | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
Gold | |
23985 | |
99.995% | |
Geruchsneutral | |
Slug |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003436 | |
Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Premion™ | |
≈0.49g/slug |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen