Learn More
Gold-Nanostäbe, 12 bis 18 nm Durchmesser x 49 bis 59 nm Länge, Dispersion in Wasser, 750 nm-Absorption, positiv geladen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405035
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanorods
Farbe Farblos
Namenshinweis 12 to 18nm dia. x 49 to 59nm length, dispersion in water, 750nm Absorption, positively charged
Siedepunkt >60°C (decomposition)
Menge 25 mL
Geruch Geruchsneutral
Form Flüssig