Learn More
Gold-Nanopartikel, 60 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 540 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Pink bis rot |
Namenshinweis | biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 540nm absorption |
Menge | 1 mL |
Partikelgröße | 60nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |