Learn More
Gold-Nanopartikel, 5 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 515 bis 520 nm-Absorption
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Rot |
Namenshinweis | carboxy to functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 515 to 520nm absorption |
Menge | 1 mL |
Partikelgröße | 5nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |