Learn More
Gold-Nanopartikel, 100 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 572 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404525
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Pink bis rot
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 572nm absorption
Cantidad 100 mL
Tamaño de partículas 100nm
Sensibilidad Lichtempfindlich
Formulario Flüssig