Learn More
Glycerin, puriss., Honeywell
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 15523-250KG
Menge | 250 kg |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
Propan-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spezifikation
Glycerin | |
56-81-5 | |
160 °C (320 °F) | |
698 °F | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
250 kg | |
635685 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-1,2,3-triol | |
753 | |
CHEBI:17754 | |
1 mmHg (20 °C) | |
puriss. |
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP, FCC. | |
1.2580 bis 1.2644 g/ml bei 20 °C, ≥1.257 g/ml bei 25 °C | |
≤0.01 % (als SO4) | |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
NONH für alle Transportarten | |
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
3.1 (vs. Luft) | |
92.09 mol | |
99 bis 101% (alkalimetrisch) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, puriss., Honeywell > 250 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur