Learn More
Glycerin, > 99 %, hochrein, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Farbe Farblos
Dichte 1.2613 g/cu cm bei 20 °C (Lit.)
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 l
Formelmasse 92.09
Güte Hochrein
Physikalische Form Sirupartige Flüssigkeit