Learn More
Smeg™ Glassware GW1160S Basic Washer
Zur antibakteriellen thermischen Desinfektion.Das Smeg Instruments GW1160S Basisreinigungsgerät für Laborglaswaren verfügt über ein elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit.
Marke:  Smeg™ GW1160
Artikelnummer. 15315052
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verf\u00FCgbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschl\u00E4ge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Washing up to 95°C
  • Microprocessor programmable electronic control
  • Serial port RS232 for connection to external printer or PC
  • Active thermodynamic drying
  • High efficency steam condenser Ecoslim, with cold water injection
  • Alkaline powder detergent dispenser, peristaltic pump for acid liquid neutralizer
  • Installing two additional peristaltic pump possible
  • Washing chamber and internal door is made of AISI 316L stainless steel
  • External panels are made of AISI 304 stainless steel
  • Two independent washing levels through telescopic guides
  • Contains water softener with salt sensor
  • Cold water and demineralized water connections
  • Contains no trolleys
  • Programs: 9 default, 6 free
  • External dimensions: L x D x H: 600 x 605 x 850mm
  • Internal working dimensions LxDxH: 525 x 490 x 570mm
Spezifikation
Spezifikation
Glassware Basic Washer
3/N/PE max. 7kW
50 Hz
GW1160
400 V