Learn More
Poulten Selfe™ Glass Ubbelohde
Suitable for transparent liquids
Spezifikation
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter
Calibrated Yes
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 283mm. Approximate sample size 18mL. With UKAS certificate of calibration.
Spezifikation
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter
Yes
Glas