Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit aufgedruckter Skala
Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
Marke:  Hirschmann™ 2950173
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11843212
  • 150.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Ungeschliffen
  • Mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls Istwert vom Nennwert abweicht. Kalibriert für IN
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
125 ml
A
Borosilikatglas, Duran Glas