Learn More
Kimble Chase™ GLASS PLASTIC LABWARE LLC™ Homogenisatoren aus Glas
Spezifikation
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Kombinierte zylindrische und konische Oberfläche für effektive Homogenisierung. Ideal für weiches Gewebe wie Gehirn und Leber. Für Motorbetrieb geeignet.
Typ: 23
Volumen: 15mL
Spezifikation
Spezifikation
Glas